Learn More
4-tert-Butylstyrol, 94 %, stab. mit 50 ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318765
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-tert-Butylstyrol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Im Dunkeln aufbewahren. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme, Licht, Radikalstartern und UV-Strahlung. Nicht zusammen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1746-23-2
Summenformel C12H16
Molekulargewicht (g/mol) 160.26
MDL-Nummer MFCD00065126
InChI-Schlüssel QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
PubChem CID 15627
IUPAC-Name 1-tert-butyl-4-ethenylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylstyrene
Namenshinweis stabilized with 50ppm 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.884
Siedepunkt 219°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Brechungsindex 1.525
Menge 100 mL
Beilstein 1903714
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 160.26
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylstyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-tert-Butylstyrene