Learn More
4-tert-Butylphenoxyessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Applied as a reagent for the TAC protective group in nucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reagenz für die TAC-Schutzgruppe in Nukleosiden aufgetragen.
Löslichkeit
Leicht löslich (0.56 g/l) (25 ° C), Calc.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
Wird als Reagenz für die TAC-Schutzgruppe in Nukleosiden aufgetragen.
Löslichkeit
Leicht löslich (0.56 g/l) (25 ° C), Calc.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butylphenoxyacetic acid |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble (0.56g/L) (25°C),Calc. |
Formelmasse | 208.26 |
Reinheit (%) | 98% |