Learn More
4-tert-Butylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
10 kg
Beschreibung
4-tert-butylphenol on condensation with formaldehyde gives calix[5]arene which is used in enzyme mimetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-tert-butylphenol on condensation with formaldehyde gives calix[5]arene which is used in enzyme mimetics.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [8.7 g/l (20 °C)]
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
4-tert-butylphenol on condensation with formaldehyde gives calix[5]arene which is used in enzyme mimetics.
Löslichkeit
Wasserlöslich. [8.7 g/l (20 °C)]
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Säuren fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butylphenol |
Schmelzpunkt | 97°C to 101°C |
Dichte | 0.908 |
Siedepunkt | 236°C to 238°C |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1817334 |
Merck Index | 14,1585 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-tert-Butylphenol
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-tert-Butylphenol