Learn More
[4-(tert-butoxycarbonyl)Piperazin-1-yl]essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 244.29 |
Reinheit (%) | 97% |