Learn More
4-Sulfobenzoesäure-Monokaliumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484017
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5399-63-3
Summenformel C7H5KO5S
Molekulargewicht (g/mol) 240.27
MDL-Nummer MFCD00007509
InChI-Schlüssel PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzoic acid, 4-sulfo-, monopotassium salt, 4-sulfobenzoic acid monopotassium salt, 4-sulphobenzoic acid monopotassium salt, 4-sulfobenzoicacidmonopotassiumsalt, potassium hydrogen 4-sulphonatobenzoate, p-sulphobenzoic acid, monopotassium salt, potassium 4-sulphobenzoate, benzoic acid, 4-sulfo-, potassium salt 1:1, potassium 4-sulfobenzoate, p-potassiooxysulfonyl benzoic acid
PubChem CID 23670833
IUPAC-Name Kalium;4-sulfobenzoat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])S(=O)(=O)O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Sulfobenzoic acid monopotassium salt
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 240.28
Reinheit (%) 95%