Learn More
4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-Carboximidamid-Hydroiodid, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10483773
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide
CAS 849776-32-5
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H17N5O4S
MDL-Nummer MFCD06797506,MFCD08131793
Menge 1 g
Synonym 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-ylpiperazine-1-carboximidamide hydroiodide, 4-pyridin-2-yl piperazine-1-carboximidamide-hydrogen iodide 1/1
InChI-Schlüssel BBOQSRULQDVQIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O.NC(=N)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-Name 4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-carboximidamid;schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 303.34
PubChem CID 75539458
Formelmasse 333.17
Reinheit (%) 97%