Learn More
4-Phenylcinnaminsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420493
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
4-Phenylcinnamic acid is used as pharmaceutical intermediates and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenylcinnaminsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13026-23-8
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.26
MDL-Nummer MFCD00014010
InChI-Schlüssel DMJDEZUEYXVYNO-FLIBITNWSA-N
Synonym 4-phenylcinnamic acid, 3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, p-phenylcinnamic acid, e-3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, 2e-3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-biphenyl-4-ylacrylic acid, 3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-1,1'-biphenyl-4-yl prop-2-enoic acid, trans-4-phenylcinnamic acid, biphenylylacrylicacid
PubChem CID 5842785
IUPAC-Name (2Z)-3-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}prop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)\C=C/C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylcinnamic acid
Schmelzpunkt 224°C to 228°C
Menge 10 g
Beilstein 1955124
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 224.27
Reinheit (%) 98%