Learn More
4-Phenylbutylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11360847
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 61499-10-3
Summenformel C11H13NS
Molekulargewicht (g/mol) 191.292
MDL-Nummer MFCD00052335
InChI-Schlüssel CCBQOLFAKKAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenylbutyl isothiocyanate, 4-phenylbutylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, phenylbutyl isothiocyanate, ccris 3148, 1-isothiocyanato-4-phenylbutane, 4-phenylbutylisolthiocyanate, benzene, 4-isothiocyanatobutyl, 4-phenylbutanisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, 9ci
PubChem CID 124881
IUPAC-Name 4-Isothiocyanatobutylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenylbutyl isothiocyanate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 191.3
Reinheit (%) 95%