Learn More
4-(Phenoxymethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 282.75 |
Reinheit (%) | 97% |