Learn More
4-Phenoxybenzonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Phenoxybenzonitrile |
Schmelzpunkt | 46°C to 48°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Formelmasse | 195.22 |
Reinheit (%) | 96% |