Learn More
4-Phenoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469126
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
4-Phenoxybenzoic acid can block DNA binding of the human papillomarvirus (HPV) E2 protein. It is employed as an intermediate of Sitafloxacin, which is a fluoroquinolone antibiotic that shows promise in the treatment of Buruli ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenoxybenzoesäure kann die DNA-Bindung des humanen Papillomarvirus (HPV) E2-Proteins blockieren. Es wird als Zwischenprodukt von Sitafloxacin eingesetzt, einem Fluorchinolon-Antibiotikum, das bei der Behandlung von Buruli Ulkus vielversprechend ist.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in heißem Methanol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2215-77-2
Summenformel C13H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.22
MDL-Nummer MFCD00002539
InChI-Schlüssel RYAQFHLUEMJOMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-phenoxy, diphenyl ether 4-carboxylic acid, 4-phenoxy-benzoic acid, 4-carboxybiphenyl ether, 4-carboxydiphenyl ether, benzoic acid, p-phenoxy, p-carboxydiphenyl ether, 4-phenoxy benzoic acid, 4-phoc6h4cooh
PubChem CID 75182
ChEBI CHEBI:72632
IUPAC-Name 4-Phenoxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Phenoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Menge 5 g
Beilstein 2212463
Löslichkeitsinformationen Very faint turbidity in hot methanol.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%