Learn More
4-Pentynosäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347326
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4-Pentynoic acid is widely utilized as a building block for the synthesis of eight sequence-defined model oligomers. Due to its triple bond at terminal carbon, it is employed as an intermediate to produce biologically active compounds. It is used as a hypoglycemic agent, which increases liver tyrosine aminotransferase and plasma corticosterone while decreasing blood sugar in rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Pentensäure ist ein weit verbreiteter Baustein für die Synthese von acht sequenzdefinierten Modelloligomeren. Wird aufgrund der dreifachen Bindung am Kohlenstoff-Terminus wird als Zwischenprodukt zur Herstellung biologisch aktiver Verbindungen eingesetzt. Wird als hypoglykämisches Mittel verwendet, das die Leber-Tyrosin-Aminotransferase und das Plasma-Corticosteron erhöht und gleichzeitig den Blutzucker bei Ratten verringert.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln mit niedriger Polarität. Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6089-09-4
MDL-Nummer MFCD00004407
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pentynoic acid
Schmelzpunkt 51°C to 58°C
Siedepunkt 109°C to 110°C (30 mmHg)
Flammpunkt 75°C (167°F)
Summenformel C5H5O2
Strukturformel HC≡C(CH2)2CO2H
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1742047
Empfindlichkeit Air and light sensitive; Hygroscopic
Synonym 4-pentynoic acid, propargylacetic acid, pent-4-yn-1-oic acid, 4-pentynoicacid, pent4-ynoic acid, zlchem 796, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
Löslichkeitsinformationen Soluble in low polarity organic solvents. Soluble in water.
InChI-Schlüssel MLBYLEUJXUBIJJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C#CCCC(=O)O
IUPAC-Name Pent-4-ynoinsäure
Molekulargewicht (g/mol) 97.09
PubChem CID 22464
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado