Learn More
4-Nonylphenol, Isomerengemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10762022
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84852-15-3
MDL-Nummer MFCD00002396
InChI-Schlüssel SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-nonyl, nonyl phenol, o-nonylphenol, nonyl, phenol,nonyl, 2-n-nonyl-phenol, ortho-n-nonyl-phenol, acmc-209t6o, bidd:er0079, nonylphenol, mixture of isomers
PubChem CID 67296
IUPAC-Name 2-Nonylphenol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nonylphenol
Namenshinweis Mixture of isomers
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 293.0°C to 297.0°C
Flammpunkt 141°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H24O
Brechungsindex 1.5105 to 1.5165
Menge 1 kg
Merck Index 14, 6681
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted aq. naoh,soluble in benzene,chlorinated solvents,aniline,,alchols,ethylene glycol
Molekulargewicht (g/mol) 220.35
Formelmasse 220.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nonylphenol, mixture of isomers
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.