Learn More
4-Nitroveratrol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335169
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 709-09-1
Summenformel C8H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 183.16
MDL-Nummer MFCD00007238
InChI-Schlüssel YFWBUVZWCBFSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxynitrobenzene, 4-nitroveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-4-nitro, 4-nitrcveratrole, 4-nitro-1,2-dimethoxybenzene, benzene,2-dimethoxy-4-nitro, 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzol, 3,4-dimethoxylnitrobenzene, 3,4-dimethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 69728
IUPAC-Name 1,2-dimethoxy-4-nitrobenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroveratrole
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Siedepunkt 221°C to 223°C (10 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 1878614
Formelmasse 183.16
Reinheit (%) ≥98%