Learn More
4-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10735401
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-99-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007366
InChI-Schlüssel ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrotoluene, p-nitrotoluene, 4-methylnitrobenzene, 4-nitrotoluol, benzene, 1-methyl-4-nitro, toluene, p-nitro, p-methylnitrobenzene, para-nitrotoluol, nitrotoluenos, nitrotoluene, p
PubChem CID 7473
ChEBI CHEBI:35227
IUPAC-Name 1-Methyl-4-Nitrobenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrotoluene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 51.0°C to 54.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 238.0°C
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4NO2
Menge 100 g
Beilstein 05, 323
Merck Index 15, 6737
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, benzene, chloroform and, acetone
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.