Learn More
4-Nitrostyrol, 98 %
Artikelnummer. 15483867
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kann verwendet werden, um Aminogruppen in Polymere einzuführen. Die thermische Zersetzung von Styrol-4-Nitrostyrol-Copolymeren (SNS) wurde mit Hilfe der Differenz-Thermoanalyse (DTA) und der Thermogravimetrie (TGA) unter isothermen und dynamischen Bedingungen in dynamischem Stickstoff untersucht. 4-Nitrostyrol liefert isomere (4 -Nitrophenie1)-Propion-1-Aldehyde in 96 %-Ausbeute.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Licht, Luft und Wärme fernhalten. Bei 420 4 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-13-0
Summenformel C8H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 149.15
MDL-Nummer MFCD00041254
InChI-Schlüssel YFZHODLXYNDBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrostyrene, 1-nitro-4-vinylbenzene, p-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-nitro, ccris 1674, styrene, p-nitro, benzene, 1-ethenyl-4-nitro-9ci, nitrovinylbenzene, 4-nitro-styrene, p-nitrophenylethylene
PubChem CID 7481
IUPAC-Name 1-Ethenyl-4-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrostyrene
Schmelzpunkt 25°C to 28°C
Dichte 1.163
Siedepunkt 93°C to 96°C (3 mmHg)
Flammpunkt 109°C (228°F)
Brechungsindex 1.6045
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 149.15
Reinheit (%) 98%