Learn More
4-Nitrophenyl-Octanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl octanoate |
Dichte | 1.082 |
Brechungsindex | 1.512 |
Menge | 5 g |
Synonym | 4-nitrophenyl caprylate, 4-nitrophenyloctanoate, p-nitrophenyl caprylate, octanoic acid, 4-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl octanoate, caprylic acid 4-nitrophenyl ester, octanoic acid 4-nitrophenyl ester, para-nitrophenyl octanoate, acmc-1bqka |
SMILES | CCCCCCCC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
IUPAC-Name | (4-nitrophenyl)caprylsäure |
PubChem CID | 97416 |
Formelmasse | 265.31 |
Reinheit (%) | 97% |