Learn More
4-Nitrophenol, Extra Pure, SLR, Ph Indicator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040280
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
CAS 100-02-7
Schmelzpunkt 112°C
Farbe Braun
pH 4.4
Siedepunkt 279°C
Verpackung Glasgefäß
Summenformel C6H5NO3
MDL-Nummer MFCD00007331
Menge 100 g
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
InChI-Schlüssel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Formelmasse 139.11g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.