Learn More
4-Nitroindol-2 -Carbonsäure, 97 %
Artikelnummer. 15490309
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16732-60-8
Summenformel C9H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.16
MDL-Nummer MFCD07374290
InChI-Schlüssel MDWCXENHATUMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2-indolecarboxylic acid
PubChem CID 14368901
IUPAC-Name 4-nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(C=CC=C2N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroindole-2-carboxylic acid
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Formelmasse 206.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest