Learn More
4-Nitrobenzylaminhydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450367
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18600-42-5
Summenformel C7H9ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.611
MDL-Nummer MFCD00012863
InChI-Schlüssel SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochloride
PubChem CID 11252467
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)methanamin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 255°C to 257°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3629994
Formelmasse 188.62
Reinheit (%) 97%