Learn More
4-Nitrobenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
4-Nitrobenzoic acid used as an intermediate for bulk drugs especially in the manufacturing of folic acid and in the manufacturing of PABA, DABA & dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Schüttgüter verwendet, insbesondere bei der Herstellung von Folsäure und bei der Herstellung von PABA, DABA & Farbstoff.
Löslichkeit
Sehr schwer löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
4-Nitrobenzoesäure wird als Zwischenprodukt für Schüttgüter verwendet, insbesondere bei der Herstellung von Folsäure und bei der Herstellung von PABA, DABA & Farbstoff.
Löslichkeit
Sehr schwer löslich in kaltem Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 239°C to 241°C |
Dichte | 1.61 |
Menge | 5000 g |
Beilstein | 973593 |
Merck Index | 14,6589 |
Löslichkeitsinformationen | Very slightly soluble in cold water. |
Formelmasse | 167.12 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.