Learn More
4-Nitrobenzolboronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499617
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester is a reactant involved in synthesis of aryl azides, arylation of allylic chlorides, synthesis of RNA conjugates, alkoxycarbonylation, synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents, electro oxidative synthesis of biaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrobenzolboronsäure-Pinacolester ist ein Reaktant, der an der Synthese von Arylaziden, der Arylierung von Allylchloriden, der Synthese von RNA-Konjugaten, der Alkoxycarbonylierung, der Synthese von mTOR- und PI3K-Inhibitoren als Antitumormittel und der elektrooxidativen Synthese von Biarylen beteiligt ist.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171364-83-3
Summenformel C12H16BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 249.073
MDL-Nummer MFCD02179437
InChI-Schlüssel LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester;
PubChem CID 2773555
IUPAC-Name 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-Nitrophenyl)-1,3,2-Dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 108°C to 109°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 249.08
Reinheit (%) 98%