Learn More
4-Nitrobenzaldoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412947
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1129-37-9
Summenformel C7H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.14
MDL-Nummer MFCD00007377 MFCD00007377 MFCD00151329 MFCD00151329 MFCD00165078
InChI-Schlüssel WTLPAVBACRIHHC-VMPITWQZSA-N
Synonym syn-4-nitrobenzaldoxime, 4-nitrobenzaldehyde oxime, p-nitrobenzaldoxime, anti-p-nitrobenzaldoxime, p-nitro-anti-benzaldoxime, wln: wnr d1unq, e-4-nitrobenzaldehyde oxime, 4-nitrobenzaldehyde oxime, cis, 1z-4-nitrobenzaldehyde oxime, benzaldehyde, p-nitro-, oxime, z
PubChem CID 5374047
SMILES O\N=C\C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrobenzaldoxime
Schmelzpunkt 126°C to 130°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 973581
IUPAC-Name (E)-N-[(4-Nitrophenyl)methyliden]hydroxylamin
Formelmasse 166.14
Reinheit (%) 98%