Learn More
4-Nitroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499436
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-17-4
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007327
InChI-Schlüssel BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
PubChem CID 7485
ChEBI CHEBI:1911
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-Nitrobenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitroanisole
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Dichte 1.233
Siedepunkt 260°C
Flammpunkt 130°C (266°F)
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3458
Beilstein 1865361
Merck Index 14,6585
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%