Learn More
4'-Nitroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4′-Nitroacetophenon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Alkalien lagern.
4′-Nitroacetophenon ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Alkalien lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Nitroacetophenone |
Schmelzpunkt | 77°C to 81°C |
Siedepunkt | 201°C to 202°C |
Flammpunkt | 149°C (300°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 50 g |
Beilstein | 607777 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 165.15 |
Reinheit (%) | 98% |