Learn More
4-Nitro-o-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
4-Nitro-o-phenylenediamine is used to study the in vitro activation of 4-nitro-o-phenylenediamine into a potent mutagen in Salmonella typhimurium strain TA98
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitro-o-Phenylendiamin wird zur Untersuchung der In-vitro-Aktivierung von 4-Nitro-o-Phenylendiamin zu einem potenten Mutagen im Salmonella typhimurium-Stamm TA98 verwendet
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (1.2 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-Nitro-o-Phenylendiamin wird zur Untersuchung der In-vitro-Aktivierung von 4-Nitro-o-Phenylendiamin zu einem potenten Mutagen im Salmonella typhimurium-Stamm TA98 verwendet
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (1.2 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitro-o-phenylenediamine |
Schmelzpunkt | 199°C to 203°C |
Menge | 500 g |
Beilstein | 608106 |
Merck Index | 14,6623 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water (1.2g/L at 20°C). |
Formelmasse | 153.14 |
Reinheit (%) | 97% |