Learn More
4-Nitro-o-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321677
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4-Nitro-o-phenylenediamine is used to study the in vitro activation of 4-nitro-o-phenylenediamine into a potent mutagen in Salmonella typhimurium strain TA98
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitro-o-Phenylendiamin wird zur Untersuchung der In-vitro-Aktivierung von 4-Nitro-o-Phenylendiamin zu einem potenten Mutagen im Salmonella typhimurium-Stamm TA98 verwendet
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (1.2 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-56-9
Summenformel C6H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007724
InChI-Schlüssel RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
IUPAC-Name 4-nitrobenzene-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitro-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 199°C to 203°C
Menge 100 g
Beilstein 608106
Merck Index 14,6623
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (1.2g/L at 20°C).
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%