Learn More
4-Nitro-1H-Pyrazol-3-Carboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∼195°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 157.08 |
Reinheit (%) | 98% |