Learn More
4-n-Butylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Butylphenyl isocyanate |
Dichte | 0.992 |
Siedepunkt | 107°C to 108°C (3 mmHg) |
Flammpunkt | 108°C (226°F) |
Brechungsindex | 1.5165 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2206 |
Beilstein | 390859 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 175.23 |