Learn More
4-n-Butyl-2-Methylphenyl Isothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11479296
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175205-37-5
Summenformel C12H15NS
Molekulargewicht (g/mol) 205.32
MDL-Nummer MFCD00276966
InChI-Schlüssel BJMLHJJEHDPCKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-butyl-2-methylphenyl isothiocyanate, p-n-butyl-o-tolyl isothiocyanate, 4-butyl-2-methylbenzenisothiocyanate, 4-n-butyl-2-methylphenylisothiocyanate, benzene, 4-butyl-1-isothiocyanato-2-methyl-9ci
PubChem CID 7020482
IUPAC-Name 4-Butyl-1-isothiocyanato-2-methylbenzol
SMILES CCCCC1=CC=C(N=C=S)C(C)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-n-Butyl-2-methylphenyl isothiocyanate
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 205.32
Reinheit (%) 95%