Learn More
4-(Methylthio)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451737
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13205-48-6
Summenformel C8H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.21
MDL-Nummer MFCD00002555
InChI-Schlüssel KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylthio benzoic acid, 4-methylsulfanyl benzoic acid, benzoic acid, 4-methylthio, p-methylthio benzoic acid, p-methiobenzoic acid, benzoic acid, p-methylthio, 4-methylthiobenzoicacid, pubchem10665, acmc-1bqaa
PubChem CID 83230
IUPAC-Name 4-(methylsulfanyl)benzoic acid
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)benzoic acid
Schmelzpunkt 193°C to 196°C
Menge 25 g
Beilstein 2082809
Formelmasse 168.21
Reinheit (%) 97%