Learn More
4-(Methylthio)-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229732
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Methylthio)-6-piperidino-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 101071-66-3
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H15N5S
MDL-Nummer MFCD00052771
Menge 1 g
Synonym 4-methylthio-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-1-piperidinyl, maybridge1_006345, acmc-20m44e, 6-methylthio-4-piperidyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI-Schlüssel YZOGJJYRAKOFKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)N1CCCCC1
IUPAC-Name 4-Methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amin
Molekulargewicht (g/mol) 225.31
PubChem CID 2782097
Formelmasse 225.32
Reinheit (%) 97%