Learn More
4-Methylsulfonyl-benzonitril 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321221
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Namenshinweis 95%
CAS 22821-76-7
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137.0°C to 142.0°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7NO2S
MDL-Nummer MFCD00216489
Menge 2.5 g
Synonym 4-methylsulfonyl benzonitrile, 4-methanesulfonyl-benzonitrile, 4-methanesulfonylbenzonitrile, benzonitrile, 4-methylsulfonyl, benzonitrile, p-methylsulfonyl, 4-methylsulfonyl benzenecarbonitrile, 4-mesylbenzonitrile, maybridge3_003168, p-methylsulfonylbenzonitrile, 4-methylsulphonylbenzonitrile
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
InChI-Schlüssel FARXIDYHJAANGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC-Name 4-methanesulfonylbenzonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 181.21
PubChem CID 519981
Formelmasse 181.21
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylsulphonyl benzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.