Learn More
4-Methylstyrol, 98+%, stab. mit 0.1 % 3,5-di-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Methylstyrol wird als Monomer für Polyester und in der Kunststoffproduktion verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in Lack- und Beschichtungszusätzen verwendet. Außerdem wird es zusammen mit anderen Vinyltoluol-Isomeren (3-Vinyltoluol) als Monomere für die Herstellung von Poly(vinyltoluol) verwendet. Darüber hinaus wird es als Bi-Ligand bei der Herstellung kationischer Zwei-Koordinaten-Triphenylphosphin-Gold(I)-pi-Komplexe eingesetzt. Weiterhin ist es an Heck-Verbindungsreaktionen mit Chlorbenzol beteiligt.
Löslichkeit
Mit Benzol mischbar, leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
4-Methylstyrol wird als Monomer für Polyester und in der Kunststoffproduktion verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in Lack- und Beschichtungszusätzen verwendet. Außerdem wird es zusammen mit anderen Vinyltoluol-Isomeren (3-Vinyltoluol) als Monomere für die Herstellung von Poly(vinyltoluol) verwendet. Darüber hinaus wird es als Bi-Ligand bei der Herstellung kationischer Zwei-Koordinaten-Triphenylphosphin-Gold(I)-pi-Komplexe eingesetzt. Weiterhin ist es an Heck-Verbindungsreaktionen mit Chlorbenzol beteiligt.
Löslichkeit
Mit Benzol mischbar, leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spécification
Spécification
Chemischer Name oder Material | 4-Methylstyrene |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol |
Schmelzpunkt | -34°C |
Dichte | 0.896 |
Siedepunkt | 171°C to 175°C |
Flammpunkt | 45°C (113°F) |
Brechungsindex | 1.543 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN2618 |
Beilstein | 1209317 |
Afficher plus |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu