Learn More
4-Methylpiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Methylpiperidine acts as a catalyst in the preparation of stilbene derivatives. It is used as an anti-corrosive compound for iron. It is also used in the synthesis of peptides to remove or deprotection of 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Methylpiperidin wirkt als Katalysator bei der Herstellung von Stilbenderivaten. Es wird als korrosionsbeständige Verbindung für Eisen verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Peptiden verwendet, zum Entfernen oder zur Entschützung von 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc)-Gruppen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, Kohlendioxid und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methylpiperidine |
Schmelzpunkt | 4°C to 5°C |
Dichte | 0.838 |
pH | 13 |
Siedepunkt | 123°C to 124°C |
Flammpunkt | 13°C (55°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.4458 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2733 |