Learn More
4-Methylbenzophenon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011430
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-84-9
Summenformel C14H12O
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00008553
InChI-Schlüssel WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzophenone, phenyl p-tolyl methanone, 4-methylphenyl phenyl methanone, p-methylbenzophenone, methanone, 4-methylphenyl phenyl, p-benzoyltoluene, 4-methyl benzophenone, phenyl p-tolyl ketone, benzophenone, 4-methyl, p-benzophenone, methyl
PubChem CID 8652
IUPAC-Name (4-methylphenyl)-phenylmethanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzophenone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Farbe Beige bis weiß
Siedepunkt 326°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C6H4COC6H5
Menge 50 g
Beilstein 07, 440
Merck Index 14, 7317
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzophenone