Learn More
4-Methyl(Thiobenzimid), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489836
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2362-62-1
Summenformel C8H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 151.227
MDL-Nummer MFCD00173750
InChI-Schlüssel QXYZSNGZMDVLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzothioamide, 4-methyl thiobenzamide, 4-methylthiobenzamide, 4-methylbenzene-1-carbothioamide, 4-methyl-thiobenzamide, 4-methylbenzenethioamide, benzenecarbothioamide, 4-methyl, amino 4-methylphenyl methane-1-thione, 4-pmtb, p-methylthiobenzoylamide
PubChem CID 737209
IUPAC-Name 4-Methylbenzolcarbothioamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl(thiobenzamide)
Schmelzpunkt 166°C to 169°C
Menge 5 g
Formelmasse 151.23
Reinheit (%) 97%