Learn More
4-Methyl-N-Phenylbenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-N-phenylbenzamide |
Menge | 250 mg |
Synonym | 4-methylbenzanilide, benzamide, 4-methyl-n-phenyl, p-methyl benzanilide, benzamide,4-methyl-n-phenyl, cbmicro_015159, n-phenyl-4-methylbenzamide, 4-methylphenyl-n-benzamide |
Formelmasse | 211.26 |
Reinheit (%) | 97% |