Learn More
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313077
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31680-07-6
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00017011
InChI-Schlüssel KHWGAWBXQOKXIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-p-tolualdehyde, 4-methyl-3-nitro-benzaldehyde, 3-nitro-4-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-methyl-3-nitro, methylnitrobenzaldehyde, pubchem8157, acmc-209hod, 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 1798998
IUPAC-Name 4-methyl-3-nitrobenzaldehyde
SMILES CC1=CC=C(C=O)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
Beilstein 1637706
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 98%