Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404713
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
4-methyl-2-pentanone is used as a solvent for nitrocellulose, gums, resins, varnishes, paints, lacquers, nitrocellulose, certain polymers and as a denaturing agent. It acts as a precursor for the preparation of N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylene diamine (6PPD), which finds application as an antiozonant in tires. Its aqueous solution serves as a developer for PMMA electron beam lithography resist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-2-Pentanon wird als Lösungsmittel für Nitrocellulose, Gummis, Harze, Lacke, Lacke, Nitrocellulose, bestimmte Polymere und als Denaturierungsmittel verwendet. Dient als Vorstufe für die Herstellung von N-(1,3-dimethylbutyl)-N′-phenyl-p-phenylendiamin (6 PPD), das als Antiozonant in Reifen Anwendung findet. Seine wässrige Lösung dient als Entwickler für den PMMA-Elektronenstrahllithographie-Widerstand.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Äther, Aceton, Benzol und Chloroform. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Basen. Vermeiden Sie Bedingungen wie Flammen und Funken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-pentanone
Schmelzpunkt -84°C
Dichte 0.801
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.396
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 99%