Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
62.31 CHF - 1223.09 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 108-10-1 |
---|---|
Summenformel | C6H12O |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.16 |
MDL-Nummer | MFCD00008938 |
InChI-Schlüssel | NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon |
PubChem CID | 7909 |
ChEBI | CHEBI:82344 |
IUPAC-Name | 4-Methylpentan-2-on |
SMILES | CC(C)CC(=O)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10782091
|
Thermo Scientific Acros
255665000 |
500 mL | Glasflasche |
62.31 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10329100
|
Thermo Scientific Acros
255660010 |
1 L | Glasflasche |
99.50 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10266833
|
Thermo Scientific Acros
255660025 |
2.5 L | Glasflasche |
198.99 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10658514
|
Thermo Scientific
255660100 |
10 L | Plastikeimer |
578.88 CHF
10 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10503434
|
Thermo Scientific Acros
255660250 |
25 L | Metalltrommel |
1223.09 CHF
25 Liter |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
108-10-1 | |
100.16 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
7909 | |
4-Methylpentan-2-on |
C6H12O | |
MFCD00008938 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CHEBI:82344 | |
CC(C)CC(=O)C |
Spezifikation
4-Methyl-2-pentanone | |
108-10-1 | |
100.0 | |
0.8000g/mL | |
14°C | |
99.4% min. (GC) | |
(CH3)2CHCH2COCH3 | |
MFCD00008938 | |
0.005% max. | |
0.8 | |
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone | |
CC(C)CC(=O)C | |
100.16 | |
CHEBI:82344 | |
99.5% | |
Flüssigkeit |
0.0004 meq/g max. | |
99.4 | |
-84.0°C | |
117.4°C | |
Echt | |
C6H12O | |
1.3950 to 1.3970 | |
01,691 | |
15,5253 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methylpentan-2-on | |
7909 | |
100.16 | |
Analyse |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 203-550-1
- 4-Methyl-2-pentanone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.