Learn More
4-Methyl-2-Nitrophenylisothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348435
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17614-74-3
Summenformel C8H6N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.208
MDL-Nummer MFCD00041248
InChI-Schlüssel CUQUTWSUXWDJKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate, 4-methyl-2-nitrophenylisothiocyanate, benzene,1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro, 4-methyl-2-nitrobenzenisothiocyanate, acmc-1brfl, 4-methy-2-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitro-benzene, #
PubChem CID 140258
IUPAC-Name 1-isothiocyanato-4-methyl-2-nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-nitrophenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 62°C to 67°C
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2969500
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 194.21
Reinheit (%) 95%