Learn More
4-Methyl-2-(Methylthio)pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452150
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14001-63-9
Summenformel C6H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 140.204
MDL-Nummer MFCD00023242
InChI-Schlüssel UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 2-methylthio-4-methylpyrimidine, 4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-methyl-2-methylsulphanyl pyrimidine, acmc-1bust, methylmethylsulfanylpyrimidine
PubChem CID 821261
IUPAC-Name 4-Methyl-2-methylsulfanylpyrimidin
SMILES CC1=NC(=NC=C1)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Dichte 1.01
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.571
Menge 5 g
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 98%