Learn More
4-Methyl-1H-pyrazol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Methyl-1H-pyrazole is used as an antidote in methanol and ethylene glycol poisoning. It is also employed as an alcohol dehydrogenase inhibitor. It acts a ligand in coordination chemistry. Further, it serves as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Methyl-1H-pyrazol wird als Gegenmittel bei Methanol- und Ethylenglykolvergiftungen verwendet. Es wird auch als Alkohol-Dehydrogenase-Hemmer eingesetzt. Es wirkt als Ligand in der Koordinationschemie. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Benzol und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
4-Methyl-1H-pyrazol wird als Gegenmittel bei Methanol- und Ethylenglykolvergiftungen verwendet. Es wird auch als Alkohol-Dehydrogenase-Hemmer eingesetzt. Es wirkt als Ligand in der Koordinationschemie. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Benzol und Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methyl-1H-pyrazole |
Schmelzpunkt | 13°C |
Dichte | 1.018 |
Siedepunkt | 204°C to 207°C |
Flammpunkt | 96°C (204°F) |
Brechungsindex | 1.4945 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 105204 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Merck Index | 14,4216 |