Learn More
4-Methyl-1-Naphthylmagnesiumbromid, 0.25-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361100
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
CAS 115913-58-1, 109-99-9
CAS Min. % 5.7, 92.75
CAS Max. % 7.25, 94.31
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9480g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C11H9BrMg
MDL-Nummer MFCD01311487
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.948
Synonym 4-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 4-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in thf, 4-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 4-methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
InChI-Schlüssel PQFCMZXZQYKHIY-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C2=CC=CC=C12
IUPAC-Name Magnesium;4-methyl-1H-naphthalen-1-id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 245.40
PubChem CID 13487699
Formelmasse 245.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.