Learn More
4-Methyl-1,2-cyclohexenoxid, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422230
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36099-51-1
Summenformel C7H12O
Molekulargewicht (g/mol) 112.172
MDL-Nummer MFCD09742280
InChI-Schlüssel ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+trans
PubChem CID 535184
IUPAC-Name 4-Methyl-7-Oxabicyclo[4.1.0]Heptan
SMILES CC1CCC2C(C1)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Namenshinweis Cis + Trans
Brechungsindex 1.447
Menge 1 g
Formelmasse 112.17
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide