Learn More
4'-Methyl(1,1'-Biphenyl)-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10360823
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 101366-51-2
Summenformel C13H11ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 266.739
MDL-Nummer MFCD01631922
InChI-Schlüssel DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl phenyl sulphonyl chloride, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-p-tolyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20amef, 4-4-chlorosulphonyl phenyl toluene, 4-chlorosulphonyl-4'-methylbiphenyl
PubChem CID 2794758
IUPAC-Name 4-(4-Methylphenyl)Benzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methyl[1, 1'-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 266.75
Reinheit (%) 97%