Learn More
4-Methoxyphenylchloroformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10741731
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxyphenylchloroformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741731
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10741731
Marke: Thermo Scientific Acros 314570050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7693-41-6
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.591
MDL-Nummer MFCD00013258
InChI-Schlüssel CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenylchloroformate, chloroformic acid 4-methoxyphenyl ester, acmc-1bfyr, p-methoxyphenyl chloroformate, 4-methoxy-phenyl chloroformate, 4-methoxy phenyl chloroformate, 4-methoxyphenyl carbonochloridate
PubChem CID 82128
IUPAC-Name (4-methoxyphenyl) carbonochloridat
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenyl chloroformate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.25g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOC6H4OCH3
Brechungsindex 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
UN-Nummer 3277
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
4-Methoxyphenylchloroformat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >