Learn More
4-Methoxyphenoxyessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Methoxyphenoxyacetic acid |
Schmelzpunkt | 109°C to 113°C |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1874579 |
Formelmasse | 182.18 |
Reinheit (%) | 98% |