Learn More
4-Methoxyphenoxyessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487047
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1877-75-4
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00014360
InChI-Schlüssel BHFSBJHPPFJCOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyphenoxyacetic acid, 2-4-methoxyphenoxy acetic acid, 4-methoxyphenoxy acetic acid, acetic acid, 4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxyacetic acid, acetic acid, p-methoxyphenoxy, acetic acid, 2-4-methoxyphenoxy, p-methoxyphenoxy acetic acid, akos bb/0049, rarechem al bo 0321
PubChem CID 74649
IUPAC-Name 2-(4-methoxyphenoxy)essigsäure
SMILES COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxyphenoxyacetic acid
Schmelzpunkt 109°C to 113°C
Menge 10 g
Beilstein 1874579
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 98%